2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421201-100MG PC421201-1G PC421201-250MG
APOSPC421201-100MGEA 224 EUR
APOSPC421201-100MG APOSPC421201-1G APOSPC421201-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formel: C₁₂H₈FN
Molecular Weight: 185,197 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09923719
CAS-Nummer: 3832-87-9