4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421214-100MG PC421214-250MG
APOSPC421214-100MGEA 85.7 EUR
APOSPC421214-100MG APOSPC421214-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formel: C₈H₇BrFNO
Molecular Weight: 232.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28405379
CAS-Nummer: 1242156-51-9