4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421217-100MG PC421217-1G PC421217-250MG
APOSPC421217-100MGEA 449 EUR
APOSPC421217-100MG APOSPC421217-1G APOSPC421217-250MG
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Molecular Weight: 193,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20726776
CAS-Nummer: 1242156-52-0