5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421221-100MG PC421221-1G PC421221-250MG
APOSPC421221-100MGEA 429 EUR
APOSPC421221-100MG APOSPC421221-1G APOSPC421221-250MG
5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
5,8-Difluoro-2H-chromene
Formel: C₉H₆F₂O
Molecular Weight: 168.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909897
CAS-Nummer: 457628-37-4