Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421229-10G PC421229-1G PC421229-5G
APOSPC421229-10GEA 1280 EUR
APOSPC421229-10G APOSPC421229-1G APOSPC421229-5G
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 201,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226323
CAS-Nummer: 864293-36-7