2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Siedepunkt: 71 °C (0,6 mm Hg)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656243
CAS-Nummer: 392-25-6