4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC42589-1G PC42589-250MG
APOSPC42589-1GEA 567 EUR
APOSPC42589-1G APOSPC42589-250MG
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₇F₃N₂
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812114
CAS-Nummer: 2366994-59-2