(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-fluorobenzoyl cyanide
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 212 EUR
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formel: C₈H₃ClFNO
Molecular Weight: 183.567 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972720
CAS-Nummer: 80277-45-8