2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-s-triazine
PC4281-1G
PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA
143
EUR
APOSPC4281-1G
APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formel:
C₆H₃F₆N₃ Molecular Weight: 231,099 g/mol Siedepunkt: 72…73 °C (20 mm Hg) Schmelzpunkt: 31…34 °C Dichte: 1,5973 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08059507 CAS-Nummer: 369-22-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...