Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC430003-5G
APOSPC430003-5GEA 140 EUR
APOSPC430003-5G
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698048
CAS-Nummer: 958991-48-5