4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-amino-3,5-difluorobenzoicacid
PC430006-1G
PC430006-5G
PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA
95.7
EUR
APOSPC430006-1G
APOSPC430006-5G
APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173.117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407440 CAS-Nummer: 500577-99-1 |