2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 0 EUR
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Formel: C₃H₆F₃NO·ClH
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08447280
CAS-Nummer: 886050-51-7