3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC430135-100MG PC430135-250MG PC430135-1G
APOSPC430135-100MGEA 121 EUR
APOSPC430135-100MG APOSPC430135-250MG APOSPC430135-1G
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride
Formel: C₅H₉F₂NO·ClH
Molecular Weight: 173.589 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19686686
CAS-Nummer: 1334416-77-1