3,4-Difluoro-5-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430267-250MG PC430267-100MG PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA 174 EUR
APOSPC430267-250MG APOSPC430267-100MG APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22490569
CAS-Nummer: 1505944-46-6