Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 406 EUR
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Formel: C₅H₇BF₃O·K
Molecular Weight: 190,013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348448
CAS-Nummer: 1366170-42-4