1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430287-100MG PC430287-250MG
APOSPC430287-100MGEA 179 EUR
APOSPC430287-100MG APOSPC430287-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₈FNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015060
CAS-Nummer: 1241725-64-3