tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430294-1G PC430294-250MG
APOSPC430294-1GEA 200 EUR
APOSPC430294-1G APOSPC430294-250MG
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇F₂NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16250751
CAS-Nummer: 1209780-71-1