1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethan-1-one)
PC430325-1G PC430325-250MG
APOSPC430325-1GEA 691 EUR
APOSPC430325-1G APOSPC430325-250MG
1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone) 95%
1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone)
Formel: C₉H₉F₆NO₂
Molecular Weight: 277.164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840379
CAS-Nummer: 1159982-56-5