5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430579-5G
APOSPC430579-5GEA 168 EUR
APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,008 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739493
CAS-Nummer: 399-00-8