Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 152 EUR
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Formel: C₈F₁₆
Siedepunkt: 100…102 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066613
CAS-Nummer: 335-21-7