Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 58 EUR
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206.574 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18417405
CAS-Nummer: 1261846-02-9