2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 2,2,2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one

PC4353-1G PC4353-25G PC4353-5G
APOSPC4353-1GEA 33.5 EUR
APOSPC4353-1G APOSPC4353-25G APOSPC4353-5G
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242.118 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (15 mm Hg)
Dichte: 1.433 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061276
CAS-Nummer: 74853-66-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR