1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 132 EUR
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Formel: C₂HBr₂F
Molecular Weight: 203,836 g/mol
Siedepunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02913515
CAS-Nummer: 358-96-3