1,2-Dibromofluoroethylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4364-5G PC4364-1G
APOSPC4364-5GEA 730 EUR
APOSPC4364-5G APOSPC4364-1G
1,2-Dibromofluoroethylene
1,2-Dibromofluoroethylene
Formel: C₂HBr₂F
Siedepunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02913516
CAS-Nummer: 358-98-5