Heptafluorobenzyl iodide 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-[Difluoro(iodo)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, α,α,2,3,4,5,6-Heptafluoro-α-iodotoluene
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 236 EUR
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Formel: C₇F₇I
Molecular Weight: 343,968 g/mol
Siedepunkt: 153 °C
Dichte: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00153184
CAS-Nummer: 79865-03-5
UN: 1760
ADR: 8,II