3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Chlorocarbonyl)-2-fluoronitrobenzene, 4-(Chloroformyl)-2-fluoronitrobenzene
PC4402-1G PC4402-5G PC4402-100MG
APOSPC4402-1GEA 176 EUR
APOSPC4402-1G APOSPC4402-5G APOSPC4402-100MG
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃ClFNO₃
Molecular Weight: 203.555 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (2 mm Hg)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094235
CAS-Nummer: 157665-51-5
UN: 3261
ADR: 8 III