4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4414-100MG PC4414-250MG PC4414-1G
APOSPC4414-100MGEA 109 EUR
APOSPC4414-100MG APOSPC4414-250MG APOSPC4414-1G
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₈FNO₂
Molecular Weight: 169,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094244
CAS-Nummer: 503315-77-3