2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Acetyl-5-fluoro-2-methoxyphenol, 5-Acetyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC4446-1G
PC4446-5G
PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4446-1G
APOSPC4446-5G
APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,164 g/mol Schmelzpunkt: 113…114 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11101445 CAS-Nummer: 1065076-49-4 |