4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446014-1G PC446014-5G
APOSPC446014-1GEA 244 EUR
APOSPC446014-1G APOSPC446014-5G
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Formel: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
Molecular Weight: 345,543 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052351
CAS-Nummer: 1053659-46-3