N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446015-1G PC446015-5G
APOSPC446015-1GEA 244 EUR
APOSPC446015-1G APOSPC446015-5G
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formel: C₁₂H₁₇F₃N₄O
Molecular Weight: 290,285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052353
CAS-Nummer: 1053659-51-0