2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 391 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 220,149 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772878
CAS-Nummer: 63968-84-3