5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC446022-1G
PC446022-5G
APOSPC446022-1GEA
244
EUR
APOSPC446022-1G
APOSPC446022-5G
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Formel:
C₉H₈FN₃O·ClH Molecular Weight: 229.639 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12131099 CAS-Nummer: 1208081-41-7 |