5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC446023-1G PC446023-5G
APOSPC446023-1GEA 183 EUR
APOSPC446023-1G APOSPC446023-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Formel: C₁₄H₁₆FN₃O₃
Molecular Weight: 293,294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568311
CAS-Nummer: 1053656-53-3