5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC446024-1G PC446024-5G
APOSPC446024-1GEA 219 EUR
APOSPC446024-1G APOSPC446024-5G
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂
Molecular Weight: 260.643 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568333
CAS-Nummer: 466664-94-8