2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC446033-1G PC446033-5G
APOSPC446033-1GEA 183 EUR
APOSPC446033-1G APOSPC446033-5G
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Molecular Weight: 212.171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00106513
CAS-Nummer: 34898-30-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable