2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC446034-1G
PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA
383
EUR
APOSPC446034-1G
APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₃ClFNO₂S Molecular Weight: 195,599 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11227180 CAS-Nummer: 1089330-70-0 UN: 3265 ADR: 8,II |