2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446036-1G PC446036-500MG
APOSPC446036-1GEA 518 EUR
APOSPC446036-1G APOSPC446036-500MG
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Molecular Weight: 274,466 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227256
CAS-Nummer: 862120-75-0