2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC446043-100MG PC446043-250MG
APOSPC446043-100MGEA 176 EUR
APOSPC446043-100MG APOSPC446043-250MG
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole
Formel: C₉H₅ClF₃NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040746
CAS-Nummer: 110704-50-2