2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC446053-500MG
APOSPC446053-500MGEA 318 EUR
APOSPC446053-500MG
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₂F₃NO₂S
Molecular Weight: 280.052 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142817
CAS-Nummer: 1208081-79-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable