5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Bromomethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 446 EUR
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Formel: C₁₂H₉BrF₃NS
Molecular Weight: 336,171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115403
CAS-Nummer: 439134-78-8