3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446086-1G PC446086-5G
APOSPC446086-1GEA 115 EUR
APOSPC446086-1G APOSPC446086-5G
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Formel: C₇H₄F₃NO
Molecular Weight: 175.108 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00525589
CAS-Nummer: 1053656-28-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable