2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC446133-1G PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA 92.8 EUR
APOSPC446133-1G APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Molecular Weight: 273,507 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185361
CAS-Nummer: 771-67-5