4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446151-1G PC446151-5G
APOSPC446151-1GEA 115 EUR
APOSPC446151-1G APOSPC446151-5G
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Molecular Weight: 229,056 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09859891
CAS-Nummer: 942035-77-0