2-Chloro-4,6-difluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4464-1G PC4464-250MG PC4464-5G
APOSPC4464-1GEA 58 EUR
APOSPC4464-1G APOSPC4464-250MG APOSPC4464-5G
2-Chloro-4,6-difluorophenol
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Molecular Weight: 164,537 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11501032
CAS-Nummer: 2267-99-4