Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 339 EUR
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Formel: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
Molecular Weight: 562,468 g/mol
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683476
CAS-Nummer: 144317-44-2