Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448012-1G PC448012-5G
APOSPC448012-1GEA 0 EUR
APOSPC448012-1G APOSPC448012-5G
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₄FNO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09880187
CAS-Nummer: 845909-49-1