2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4484-1G PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA 105 EUR
APOSPC4484-1G APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Molecular Weight: 367.236 g/mol
Schmelzpunkt: 205…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458094
CAS-Nummer: 1211182-74-9