2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G
PC44896-250MG
PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA
58
EUR
APOSPC44896-1G
APOSPC44896-250MG
APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178,564 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28520352 CAS-Nummer: 1785519-54-1 |