1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC449014-1G
PC449014-250MG
APOSPC449014-1GEA
478
EUR
APOSPC449014-1G
APOSPC449014-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Formel:
C₁₀H₁₁FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374455 CAS-Nummer: 198976-40-8 |