2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC44902-1G PC44902-250MG PC44902-5G
APOSPC44902-1GEA 128 EUR
APOSPC44902-1G APOSPC44902-250MG APOSPC44902-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176.548 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18415553
CAS-Nummer: 1261493-54-2